Learn More
Fisherbrand™ Gestell aus Epoxyd-beschichtetem Stahl für Zentrifugenröhrchen
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Stabiler Einzelröhrchenspeicher für begrenzten Arbeitsplatz
- Geformter kreisförmiger Basisring hält konische oder runde Röhrchen an Ort und Stelle
- Ineinander greifende Gestelle können allein oder in Verbindung zur Bildung einer Linie verwendet werden
- Anpassen eines Röhrchengestells durch Verbinden so vieler Gestelle wie benötigt
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Verschieden (Blau, Grün, Orange, Rosa, Gelb) |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (29 mm), Röhrchen (5 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 1 |
| Form | Ring |
| Stapelbar | Ja, Verriegelung |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 ml-Röhrchen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Mehr anzeigen |