Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitssonden aus Epoxid/Graphit
Artikelnummer. 11937801 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Modell:
InLab™ 738
InLab™ 738-10 m
InLab™ 738-5M
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11937801
Marke: Mettler Toledo™ 51344124
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
4-polige Leitfähigkeitszelle mit integriertem Temperatursensor und befestigtem 10 m langem Kabel.
Das InLab738-10m funktioniert über einen großen Messbereich und kann für viele verschiedene Probentypen verwendet werden. Der integrierte Temperatursensor kompensiert die Temperaturdifferenz zwischen Probe und Referenztemperatur.
  • Robustes Kunststoffgehäuse bietet umfassenden Schutz
  • 67IP-geschützt; Vollständig gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt
  • Offenes Spitzendesign für einfaches Spülen und Minimierung der Probenverschleppung
  • Für allgemeine Messungen im Feld oder im Werk
Spezifikationen
  • Messbereich: 0,01 bis 1000 mS/cm
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 100 °C
  • Kabel und Verbindungsstücke: 10 m IP67 LTW
  • Zellkonstante: 0,57 cm-1
  • Zelltyp: Vier Graphitpole
  • Wellenmaterial: Epoxid
  • Wellendurchmesser: 12 mm
  • Schaftlänge: 120 mm
  • ISM: Nein
  • Temperaturfühler: NTC 30 kOhm
Zertifizierungen
ISO 9001, CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellkonstante 0,57 cm-1
Anschlusstypen LTW (IP67)
Zelltyp 4 Graphitpole
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für viele verschiedene Probentypen
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Leitfähigkeitssonde
Beschreibung Leitfähig.-Sonde InLab 738-10 m
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 10,00 m
Material Epoxidharz/Graphit
Messbereiche 0,01 bis 1000 mS/cm
Sonde 4-polig
Enthält Robuster Kunststoffschaft
IP-Schutzart IP67.
Temperatursensor NTC 30 kOhm
Modell InLab™ 738-10 m