Learn More
Epoxidmetradien, TRC
Artikelnummer. 30134550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134550 1 mg 1 Milligramm
30011695 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134550 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5892451MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83873-16-9
Summenformel C22 H28 O4
Molekulargewicht (g/mol) 356.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17-hydroxy-6-methyl-, (6α,9β,11β)-, Epoxymedradiene
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@@H]4O[C@]24[C@@]5(C)C=CC(=O)C=C15
Specifica
Chemischer Name oder Material epoxy Metradiene
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H28O4/c1-12-9-17-15-6-8-21(25,13(2)23)20(15,4)11-18-22(17,26-18)19(3)7-5-14(24)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,25H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m0/s1
Formelmasse 356.1988
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.