Learn More
Eppendorf™ A-4-38 Rotoradapter
Artikelnummer. p-4504141 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml konisches Röhrchen
9 x 0,5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15244546
Marke: Eppendorf™ 5702763004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für runde und rechteckige Eimer
  • Zur Verwendung mit den Zentrifugen 5702/5702 R/5702 RH und dem Rotor A-4 -38
  • Entwickelt, um die Anforderungen klinischer Forschungs- und Zellkulturlabors mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Fassungsvermögen 9 x 0,5 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) A -4-38