Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ LoRetention Spitzen
Einzigartige Materialeigenschaften gewährleisten eine größtmögliche Probenrückgewinnung, höhere Reproduzierbarkeit und höhere Empfindlichkeit bei Flüssigkeiten mit Detergentiengehalt
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
|---|---|
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einzigartige Materialeigenschaften sorgen für maximale Probenrückgewinnung, höhere Reproduzierbarkeit und höhere Empfindlichkeit bei Detergentien enthaltenden Flüssigkeiten |
| Spitzenform | Geringe Retention |
Beschreibung
- Homogene Oberfläche durch Behandlung auf molekularer Ebene — Pearl Effect-Technologie
- Die Spitzen sind unbeschichtet und frei von Zusatzstoffen
- Ultrahomogene Oberfläche für maximale Reproduzierbarkeit
- Extrem hydrophobe Oberfläche für minimalen Probenverlust
- Luftblasen und Schaumbildung werden bei der Pipettierung deutlich reduziert
- Autoklavierbar, hohe chemische Beständigkeit
- Fünf Jahre haltbar
Spezifikation
| Ja | |
| Einzigartige Materialeigenschaften sorgen für maximale Probenrückgewinnung, höhere Reproduzierbarkeit und höhere Empfindlichkeit bei Detergentien enthaltenden Flüssigkeiten | |
| Geringe Retention |