Learn More
Eppendorf™ X2 Adapter 2xEppendorf tube 5ml in F-34-6-38
Artikelnummer. 15198354 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1x 5,0 ml-Eppendorf™-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15198354
Marke: Eppendorf™ 5804777000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Flexibilität in 6x 100 ml-Rotoren.
  • Für konisches 1x 5 ml-Röhrchen
  • Set von 2
  • Für Rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1x 5,0 ml-Eppendorf™-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor für Zentrifuge 5804/5810
Anzahl pro Packung 2