Learn More
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotoradapter
Artikelnummer. 13266599 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml konisches Röhrchen
13 x 100 mm-Röhrchen
13 x 75 mm-Röhrchen
16 x 100 mm-Röhrchen
16 x 75 mm-Röhrchen
1 x 38 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
13266599 16 x 100 mm-Röhrchen 2 Stück
13246599 13 x 100 mm-Röhrchen 2 Stück
13256599 13 x 75 mm-Röhrchen 2 Stück
13276599 16 x 75 mm-Röhrchen 2 Stück
13286599 1 x 38 ml-Röhrchen 2 Stück
15158364 1 x 15 ml konisches Röhrchen 2 Stück
6 options
Artikelnummer. 13266599
Marke: Eppendorf™ 5820727004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Volumina bis zu 50 ml
  • FA-45-6-30 Rotoradapter
  • Für Volumina bis zu 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Fassungsvermögen 16 x 100 mm-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor für Zentrifuge 5804/5810
Gefäße pro Adapter 1 Röhrchen