Beschreibung
- Für den Eppendorf HeatSealer (Bestell- Nr. E5390 000 016)
- Die transparenten Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschinen ermöglichen eine Überwachung der Proben auf den Platten
- Die aluminiumbeschichteten Versiegelungsfolien sind als abziehbare oder durchstechbare Versionen erhältlich
- Die Versiegelungsfolien können mit dem Folienabzieher vollständig entfernt werden
- Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | klar |
| Material | Polyester, Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hermetische Versiegelung von PCR-Platten, besonders empfohlen für reaktionsträge Mengen, bester Schutz gegen Verdunstung |
| Produkttyp | PCR-Film |
| Zertifiziert RNase-/DNase-frei | Ja |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 °C° bis +100 °C° |