Learn More
Eppendorf™ Membranfilter für Easypet™ 3 elektronische Pipettierhilfe
Artikelnummer. 15118132 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,25 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
15118132 0,25 μm 5 Stück
10622003 0,45 μm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15118132 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4430606005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Filter für die Easypet 3 Elektronische Pipettierhilfe
Filter für die Easypet 3 elektronische Pipettierhilfe
  • Fünf pro Packung
  • Für Easypet 3
  • Steril
  • PTFE
Bestellinformation
Auch lieferbar: Easypet 3 Elektronische Pipettierhilfe (Bestell- Nr. 12-654-100), wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (12-654-104)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Porengröße 0,25 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Easypet™ 3 elektronischer Pipettenregler