Läs mer
EPPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484714
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11484714 25 g 25 Gramm
11494714 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11484714 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13714.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
EPPS is used as a biological buffer with a useful pH range of 7.3-8.7 & pKa=8.0 (25°C). It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
EPP wird als biologischer Puffer mit einem nützlichen pH-Bereich von 7.3 bis 8.7 und pKa=8.0 (25 °C) verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und als Färbemittel usw. verwendet werden
Löslichkeit
Wasserlöslich. 25.2 g/l (20 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Nicht in extremer Hitze aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16052-06-5
Summenformel C9H20N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 252.329
MDL-Nummer MFCD00006160
InChI-Schlüssel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-Name 3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifications
Chemischer Name oder Material EPPS
Schmelzpunkt 242°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3957385
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 25.2g/L (20°C)
Formelmasse 252.33
Reinheit (%) 99%