Learn More
epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044536
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357086 100 g 100 Gramm
11367086 500 g 500 Gramm
11377086 2500 g 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11357086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06999.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
ε-Caprolactam is used as a monomer in the preparation of synthetic fibers of the polyamide as well as a solvent for high molecular weight polymers. It is also used in coatings and plasticizers. Further, it is used as a cross linking agent for polyurethanes. In addition to this, it is used to prepare nylon-6, which finds application in fibers and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ε-Caprolactam wird als Monomer bei der Herstellung synthetischer Fasern des Polyamids sowie als Lösungsmittel für Polymere mit hohem Molekulargewicht verwendet. Wird auch in Beschichtungen und Weichmachern verwendet. Wird darüber hinaus als Vernetzer für Polyurethane verwendet. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Nylon-6 verwendet, das in Fasern und Kunststoffen Anwendung findet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol, Wasser, Chloroform, Methanol, Tetrahydrofurfurylalkohol, Äther, Dimethylformamid, chlorierten Kohlenwasserstoffen, Cyclohexen und Erdölfraktionen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-60-2
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00006936
InChI-Schlüssel JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
IUPAC-Name Azepan-2-eins
SMILES C1CCC(=O)NCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material epsilon-Caprolactam
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Dichte 1.01
pH 7 to 8.5
Siedepunkt 270°C
Flammpunkt 152°C (305°F)
Menge 100 g
Beilstein 106934
Merck Index 14,1761
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions.
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 99%