Learn More
Epsilon-Caprolactam, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | e-Caprolactam |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Menge | 250 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8) |
| Formelmasse | 113.0841 |
| Reinheit (%) | >95% |