Learn More
epsilon-Caprolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474043 2500 g 2500 Gramm
11488950 100 g 100 Gramm
11464043 500 g 500 Gramm
11484043 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11474043 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10299.0E
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ε-Caprolacton wird häufig als Monomer bei der Herstellung hochspezialisierter Polymere eingesetzt. Es wird hauptsächlich als Vorläufer von Caprolactam verwendet. Es findet Anwendung bei der Synthese von Polyglecapron, das als Nahtmaterial in der Chirurgie verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Brennbare Flüssigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-44-3
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00003267
InChI-Schlüssel PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC-Name Oxepan-2-on
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material epsilon-Caprolactone
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.078
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.463
Menge 2500 g
Beilstein 106919
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%