Learn More
Epsilon-Caprolacton, TRC
Artikelnummer. 30328850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328850 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1756955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material epsilon-Caprolactone
CAS 502-44-3
Summenformel C6H10O2
Menge 5 g
Synonym 2-Oxepanone, Hexanoic acid, 6-hydroxy-, lactone (6CI), 1,6-Hexanolide, 2-Oxooxopane, 6-Hexanolactone, 6-Hexanolide, 6-Hydroxyhexanoic acid lactone, C 0702, Caprolactone, Caprolactone A, Epsilon-caprolactone, Hexamethylene oxide, 2-oxo-, Hexanoic acid, 6-hydroxy-, ε-lactone, Nyrim 1 Additive 6, Placcel M, Tone ECEQ, Tone Monomer EC, ε-Caprolactone, ε-Hexanolactone, 2-Oxepanone, Hexanoic Acid, 6-hydroxy-lactone, 1,6-Hexanolide, 2-Oxooxopane, 6-Hexanolactone, 6-Hexanolide, 6-Hydroxyhexanoic Acid Lactone, C 0702, Caprolactone, Caprolactone A, Epsilon-caprolactone, Hexamethylene Oxide, 2-oxo-, Hexanoic Acid, 6-hydroxy-, epsilon-lactone, Nyrim 1 Additive 6, Placcel M, Tone ECEQ, Tone Monomer EC, epsilon-Caprolactone, epsilon-Hexanolactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCCO1
IUPAC-Name Oxepan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Formelmasse 114.0681