missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Epstein Barr Virus Monoclonal antibody specifically detects Epstein Barr Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Epstein Barr Virus |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CS4 |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | Epstein Barr Virus, Human herpesvirus type 4, Hypothetical protein BALF1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing the sequence of bacterial beta-galactosidase and the carboxyl half of EBV-encoded LMP |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?