missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biomex™ Epstein Barr Virus (EBV) Seroconversion Panels

Artikelnummer. 15849827
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 0.5 mL Vials
30 x 0.5 mL Vials
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15849827 25 x 0.5 mL Vials
15839827 30 x 0.5 mL Vials
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15849827 Lieferant Biomex™ Lieferanten-Nr. SCPEBV002

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Biomex™ Epstein Barr Virus (EBV) Seroconversion Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of IgM/IgG antibody test systems and methods.

  • Illustratess the onset and decline of IgM and IgG Epstein Barr virus antibodies from one individual over a period of time.
  • For EBV assay evaluation purposes of IgM/IgG antibody test systems.
  • Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.

Spezifikation

Beschreibung Single donor
Menge 25 x 0.5 mL Vials
Inhalt und Lagerung −20°C to -80°C
Produkttyp Epstein Barr virus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.