missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epstein-Barr virus gp350 Mouse anti-Epstein-Barr virus, Clone: EA070, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Abnova
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against Epstein-Barr virus (EBV) gp350.
- High specificity
- High reactivity
Spezifikation
| Epstein-Barr virus gp350 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA Immunofluorescence The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| RUO | |
| This antibody reacts with gp350 of Epstein-Barr virus. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| EA070 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against Epstein-Barr virus (EBV) gp350. | |
| In PBS, pH 7.4. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Epstein-Barr virus (EBV) | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur