missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Epstein Barr Virus gp350 Protein Polyclonal antibody specifically detects Epstein Barr Virus gp350 Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Epstein Barr Virus gp350 Protein |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Zusammensetzung | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Epstein-Barr virus (Accession#: YP_401667.1; Met1-Pro490). |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Menge | 100 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?