Learn More
Epstein Barr Virus gp350 Protein Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18619148 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18619148 50 μg 50 Mikroliter
18610609 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18619148
Marke: Novus Biologicals NBP31275250ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Epstein Barr Virus gp350 Protein Polyclonal antibody specifically detects Epstein Barr Virus gp350 Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Epstein Barr Virus gp350 Protein
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Epstein-Barr virus (Accession#: YP_401667.1; Met1-Pro490).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG