Learn More
Epstein Barr Virus Mouse anti-Virus, Clone: CS1-4, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18652997 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18652997 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18652997
Marke: Novus Biologicals NBP307676100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Epstein Barr Virus Monoclonal specifically detects Epstein Barr Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Epstein Barr Virus
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CS1-4
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias Epstein Barr Virus, Human herpesvirus type 4, Hypothetical protein BALF1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fusion protein containing the sequence of bacterial beta-galactosidase and the carboxyl half of EBV-encoded LMP
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ