Learn More
Epstein Barr Virus Mouse anti-Virus, Clone: CS1-4, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
479.85 €
Spezifikation
Antigen Epstein Barr Virus
Klon CS1-4
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18652997
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-07676-100ug
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
508.00 €
479.85 € / 100 Mikrogramm
Sparen 28.15 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Epstein Barr Virus Monoclonal specifically detects Epstein Barr Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Epstein Barr Virus
0.2 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Virus
Epstein Barr Virus, Human herpesvirus type 4, Hypothetical protein BALF1
IgG1 κ
Protein A or G purified
CS1-4
Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
Recombinant fusion protein containing the sequence of bacterial beta-galactosidase and the carboxyl half of EBV-encoded LMP
Primary
Store at 4°C.