Learn More
EPSTI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16858833 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16858833 20 μL 20 Mikroliter
16848833 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16858833
Marke: Proteintech 116271AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
EPSTI1 was up-regulated in breast carcinomas. The exact function of EPSTI1 is not known.
Spezifikation
Antigen EPSTI1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.17 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen EPSTI1
Gen-Zugriffsnummer Q8VDI1, Q96J88
Gen-Alias BRESI1, EPSTI1
Gensymbole EPSTI1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen EPSTI1 Fusion Protein Ag2157
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 108670, 94240
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG