Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, Biobasiert, Eppendorf Quality™ Pipettenspitze für Großpackungen
Artikelnummer. 30130280
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0,1 bis 5 ml
0,2 bis 5 ml
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 20 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
50 bis 1.000 μl
50 bis 1.250 μl
Farbcode:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
1000 Stück
300 Stück
500 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbcode Packungsgröße
30130280 2 bis 200 μl Gelb 1000 Stück
30130285 0,1 bis 10 μl Dunkelgrau 1000 Stück
30130281 0,1 bis 20 μl Hellgrau 1000 Stück
30130286 0,5 bis 20 μl Hellgrau 1000 Stück
30130287 20 bis 300 μl Orange 1000 Stück
30130282 50 bis 1.000 μl Blau 1000 Stück
30130288 50 bis 1.250 μl Grün 1000 Stück
30130283 50 bis 1.250 μl Dunkelgrün 1000 Stück
30130289 0,25 bis 2,5 ml Rot 500 Stück
30130284 0,1 bis 5 ml Violett 500 Stück
30130290 0,2 bis 5 ml Violett 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30130280 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 0030080068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.50 €
    46.20 € / 1000 Stück
    Sparen 5.30 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Pipettenspitzen werden aus recyceltem Rohmaterial der zweiten Generation hergestellt, das ausschließlich aus Abfall- und Reststoffströmen der Pflanzenölproduktion gewonnen wird. epT.I.P.S.™ Biobasierte Großpackungen bieten eine praktische Lösung für große Mengen in Eppendorf Qualität, die präzise und zuverlässige Messungen gewährleistet.
  • Original, hohe Qualität Eppendorf Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
  • 100 % biobasiertes Polypropylen: Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Kompromisslose Leistung: Identische Leistungseigenschaften und Premiumqualität wie unsere fossilbasierten epT.I.P.S.™
  • ISCC-zertifiziert: Hergestellt aus Kunststoff, dessen Ursprung in biologischen Abfallstoffen liegt.
  • Hochwertiges Material, Qualität und Reinheit zertifiziert: Erzielen Sie eine ausgezeichnete Probenintegrität, da keine Gleitmittel, Weichmacher und Biozide verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 2 bis 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 53 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Qualitätszertifikat, chargenspezifische Zertifikate verfügbar
Format lose, in Beutel
Spitzenform Standard
Verpackung 1.000 Spitzen (500 Spitzen x 2 Beutel)
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Gelb
ACT Label Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Ja
Material Polypropylen
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität