Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, Biobasiert, Eppendorf Quality™ Pipettenspitze für Großpackungen
Beschreibung
- Original, hohe Qualität Eppendorf Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
- 100 % biobasiertes Polypropylen: Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Kompromisslose Leistung: Identische Leistungseigenschaften und Premiumqualität wie unsere fossilbasierten epT.I.P.S.™
- ISCC-zertifiziert: Hergestellt aus Kunststoff, dessen Ursprung in biologischen Abfallstoffen liegt.
- Hochwertiges Material, Qualität und Reinheit zertifiziert: Erzielen Sie eine ausgezeichnete Probenintegrität, da keine Gleitmittel, Weichmacher und Biozide verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 5 ml |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Qualitätszertifikat, chargenspezifische Zertifikate verfügbar |
| Format | lose, in Beutel |
| Spitzenform | Standard |
| Verpackung | 500 Trinkspitzen (100 Trinkspitzen x 5 Beutel) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?