Learn More
EPTC, TRC
Artikelnummer. 30383112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383112 50 mg
30380650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE59225350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 759-94-4
Summenformel C9 H19 N O S
Molekulargewicht (g/mol) 189.32
Synonym Carbamothioic acid, N,N-dipropyl-, S-ethyl ester, Carbamic acid, dipropylthio-, S-ethyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, dipropyl-, S-ethyl ester (9CI), Alirox, EPTC, EPTC (herbicide), Eptam, Eptam 6E, FDA 1541, NSC 40486, Niptan, R 1608, S-Ethyl dipropylthiocarbamate, Stauffer R 1608, Torbin
IUPAC-Name S-Ethyl N, N-Dipropylcarbamothioat
SMILES CCCN(CCC)C(=O)SCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EPTC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H19NOS/c1-4-7-10(8-5-2)9(11)12-6-3/h4-8H2,1-3H3
Formelmasse 189.1187