missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Eptifibatide

Artikelnummer. 16458416
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16458416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16458416 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYB0686

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Eptifibatide is a cyclic heptapeptide, acts as a competitive antagonist for the activated platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor, with anti-platelet activity.

Spezifikation

Reinheit 96.49%
CAS 188627-80-7
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 831.96 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 100 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 250 mg/mL (300.50 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (60.10 mM∣Need ultrasonic)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.