Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Box mit Pipettenspitzer mit niedriger Retention
Farbcodierte Kästen zur Aufbewahrung von epTIPS Pipettenspitzen
N.V.
Beschreibung
Colour coded box for storing epTIPS pipettor tips
- Kontaminationsfreie Überführung von Tabletts in die Nachfüllpackung (epT.I.P.S. Box) mit Kunststoffabdeckungen
- Gestelle können autoklaviert werden.
- Auch in PCR-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren, verfügbar
- 0.1 bis 10 μl- und 2 bis 200 μl-Spitzen werden in 5er-Stapeln geliefert, die stapelweise autoklaviert werden können.