Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Box Nachfüllspitzen mit niedriger Retention für Pipettiergerät
Mit diesen Pipettenspitzen lassen sich die Reproduzierbarkeit erhöhen und der Verlust teurer Reagenzien bei empfindlichen PCR- und Echtzeit-PCR-Anwendungen mindern. Eppendorf™ epTIPS™ Reloads Nachfüllspitzen mit niedriger Retention eignen sich optimal für Zellkulturen (Medien) und Proben, die Detergenzien enthalten.
Spezifikation
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sie erfüllen die strengsten Anforderungen in der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelbranche, PCR*, Molekularbiologie und Zytotechnologie
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Geringe Retention
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf Pipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tip Reloads are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
  • Extrem homogene Oberfläche für maximale Reproduzierbarkeit
  • Extrem hydrophobe Oberfläche für minimalen Probenverlust
  • Signifikant reduzierte Schaumbildung während der Pipettierung
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • PCR-rein oder in Eppendorf Qualität erhältlich
  • Auch als ep Dualfilter T.I.P.S. PCR-rein/steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
  • Ohne Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Nachfüllpackung
Eppendorf Pipette
Sie erfüllen die strengsten Anforderungen in der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelbranche, PCR*, Molekularbiologie und Zytotechnologie
Geringe Retention