Learn More
MP Biomedicals™ Donor-Pferdeserum
Artikelnummer. 11495035 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Farbe:
Goldbraun
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Farbe Packungsgröße
11495035 500 ml Goldbraun 500 Milliliter
11485035 100 ml Goldbraun 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495035 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092921154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 €
    108.15 € / 500 Milliliter
    Sparen 5.85 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US-Vorschriften
Farbe Goldbraun
Inhalt und Lagerung -20 °C
Spezies Pferd
Form Flüssig
Produkttyp Pferdeserum
Menge 500 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method 0,2 μm Filtration
Zur Verwendung mit (Anwendung) Diagnostik-Assays
Hämoglobin-Konzentration ≤35 mg/dl
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
Osmolalität 273 bis 301 mOsm/kg
pH 7,1 bis 8
Proteingehalt 5,6 bis 9,1 g/dl