Learn More
MP Biomedicals™ Donor-Pferdeserum
Artikelnummer. p-2625236 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Farbe:
Goldbraun
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Farbe unitSize
11495035 500 ml Goldbraun 500 Milliliter
11485035 100 ml Goldbraun 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11495035
Marke: MP Biomedicals™ 092921154
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US-Vorschriften
Farbe Goldbraun
Inhalt und Lagerung -20 °C
Spezies Pferd
Form Flüssig
Produkttyp Pferdeserum
Menge 500 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method 0,2 μm Filtration
Zur Verwendung mit (Anwendung) Diagnostik-Assays
Hämoglobin-Konzentration ≤35 mg/dl
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
Osmolalität 273 bis 301 mOsm/kg
pH 7,1 bis 8
Proteingehalt 5,6 bis 9,1 g/dl