Learn More
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-Polymerase
Artikelnummer. 17360680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 E (10 E/μl)
250 E (10 E/μl)
Packungsgröße:
250 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17360680 1000 E (10 E/μl) -
15973292 250 E (10 E/μl) 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17360680 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A39391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 €
    348.65 € / 1 Stück
    Sparen 43.35 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
EquiPhi29 ist eine proprietäre Phi29 DNA-Polymerase-Mutante, die gegenüber Phi29 DNA-Polymerase signifikant verbessert wurde. Sie bietet Temperaturstabilität, Reaktionsgeschwindigkeit, Produktausbeute und Amplifikationsverzerrung bei Proteinen.
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA Polymerase is a proprietary phi29 DNA polymerase mutant developed through in vitro protein evolution. This enzyme is significantly improved over phi29 DNA polymerase in protein thermostability, reaction speed, product yield, and amplification bias, while retaining all the benefits of the wild-type enzyme.
EquiPhi29 DNA Polymerase possesses strong strand displacement activity and 3'→5' proofreading exonuclease activity that acts preferentially on single-stranded DNA or RNA.
Thermo Scientific EquiPhi29 DNA-Polymerase ist eine proprietäre Phi29 DNA-Polymerase-Mutante, die durch In-vitro-Proteinevolution entwickelt wurde. Dieses Enzym wurde gegenüber Phi29 DNA-Polymerase bezüglich Proteinthermostabilität, Reaktionsgeschwindigkeit, Produktausbeute und Amplifikationsverzerrung signifikant verbessert, wobei alle Vorteile des Wildtypenzyms erhalten bleiben, einschließlich hoher Prozessivität (mehr als 70 kb), starker Strangverdrängungsaktivität, 3'→5'-Exonuklease-(Proofreading)-Aktivität, die bevorzugt auf Einzelstrang-DNA oder -RNA wirkt. Aus diesem Grund werden Exo-Resistant Random Primer empfohlen.
Besonderheiten:
• Niedrigster Amplifikationsverzerrung, die auf dem Markt angeboten wird
• Extrem hohe Ausbeute an amplifizierter DNA, selbst aus winzigen Mengen von Ausgangsmaterial
• Hochgenaue DNA-Synthese in kürzerer Zeit
Anwendungen:
• Unverzerrte Genomamplifikation (WGA) mit einer Vielzahl von Probentypen:
–DNA aus Einzelzellen
–Nicht kultivierte mikrobielle Zellen und virale Partikel
–Pathogene Organismen oder Metagenome
–DNA für SNP- und STR-Nachweis
• Rolling Circle Amplification (RCA)
• Protein-grundierte DNA-Amplifikation
• Zellfreies Klonen von letaler DNA
• In-situ-Genotypisierung mit verschlossenen Proben
• RNA-grundierte DNA-Amplifikation
Hinweis: Die Zugabe von Pyrophosphatase in das Reaktionsgemisch mit EquiPhi29 DNA-Polymerase kann die DNA-Synthese weiter verbessern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Stand-alone enzyme
Zur Verwendung mit (Anwendung) MDA-WGA, RCA
Polymerase EquiPhi29 DNA Polymerase
Menge 1000 E (10 E/μl)
Inhalt und Lagerung • 100 μl EquiPhi29 DNA-Polymerase (10 U/μl)
• 0,1 ml EquiPhi29 DNA-Polymerase-Reaktionspuffer (10X)
• 0,25 ml DTT (100 mM)
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
Optimale Reaktionstemperatur 42 °C
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 10 U/μL
Reaktionszeit 2 hours