missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ER alpha/NR3A1 Antibody (EVG F9), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200067728 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
Packungsgröße:
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18588453 0.025 mL 25 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18588453

Marke: Novus Biologicals NB100744130.025ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ER alpha/NR3A1 Monoclonal specifically detects ER alpha/NR3A1 in Human, Mouse, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ER alpha/NR3A1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon EVG F9
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:200, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
Zusammensetzung Ascites with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P03372
Gen-Alias ER, ER alpha, Era, ER-alpha, ESRESRA, Estradiol receptor, estrogen receptor, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 3*4,56,7*/819-2 isoform, estrogen receptor alpha delta 4 +49 isoform, estrogen receptor alpha delta 4*5,6,7*/654 isoform, NR3A1DKFZp686N23123, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
Gensymbole ESR1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mix of synthetic peptides corresponding to residuesT(140) V R E A G P P A F Y R P N S(154) & E(247) V G M M K G G I R K D R R G G R(263) of human ER alpha.
Molekulargewicht des Antigens 67 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2099
Testspezifität Estrogen Receptor alpha (EVG F9)
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.