Learn More
ERAF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
444.00 € - 589.00 €
Spezifikation
| Antigen | ERAF |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18457290
|
Novus Biologicals
NBP1-84008-25ul |
25 μL |
444.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18236146
|
Novus Biologicals
NBP1-84008 |
0.1 mL |
589.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
ERAF Polyclonal specifically detects ERAF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| ERAF | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 51327 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ALLKANKDLISAGLKEFSVLLNQQVFNDPLVSEEDMVTVVEDWMNFYINYYRQQVTGEPQERDKALQELRQELNTLANPFLAKYRDFLKSH | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| alpha hemoglobin stabilizing protein, EDRFalpha hemoglobin stabilising protein, ERAFalpha-hemoglobin-stabilizing protein, erythroid associated factor, erythroid differentiation associated factor, Erythroid differentiation-related factor, Erythroid-associated factor | |
| AHSP | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit