missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ErbB2/Her2 Antibody (4D5-8 (trastuzumab)), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18730792 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18730792 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18730792

Marke: Novus Biologicals NBP252639AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ErbB2/Her2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 4D5-8 (trastuzumab)
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A431 cells (human epidermoid carcinoma) (over)expressing EGFR.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2064
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.