Learn More
ErbB2/Her2 Antibody (4D5-8 (trastuzumab)) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200058559 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.2 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.20 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18671767 0.025 mg 0.03 Milligramm
18676707 0.2 mg 0.20 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18671767
Marke: Novus Biologicals NBP275895SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Monoclonal Antibody
ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ErbB2/Her2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 4D5-8 (trastuzumab)
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias biosimilar, biosimilars, CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Wirtsspezies Human
Immunogen A431 cells (human epidermoid carcinoma) (over)expressing EGFR.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2064
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ