missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErbB2/Her2 Antibody (Hu5) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB9589JF585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Inhibition of Cell Growth,CyTOF
Spezifikation
| ErbB2/Her2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian) | |
| Human ErbB2/Her2 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Inhibition Assays, CyTOF | |
| Hu5 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 2064 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur