missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ErbB2/Her2 Antibody (rERBB2/9401), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600230 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600230 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600230 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324036V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ErbB2/Her2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rERBB2/9401
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1155-1255) of human ErbB2/Her2 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2064
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.