Learn More
Invitrogen™ ErbB2 (HER2) Human ELISA Kit
Artikelnummer. 15434983
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15434983
Marke: Invitrogen™ EHERBB2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human ErbB2 (HER2) ELISA quantitates Hu HER2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HER2. Principle of the method The Human HER2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ErbB2 (Her2/neu) ist eine 185 kDa große transmembrane Rezeptor-Tyrosin-Kinase aus der EGFR-Familie (epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor), die biologische Reaktionen wie Zellwachstum, Differenzierung und Gewebeentwicklung reguliert. ErbB2 hat keinen eigenen Ligandenbindungsbereich und kann Wachstumsfaktoren nicht binden. ErbB2 bindet sich jedoch eng an andere Ligandengebundene Mitglieder der EGF-Rezeptorfamilie, um einen Heterodimer zu bilden, die Ligandenbindung zu stabilisieren und die Kinase-vermittelte Aktivierung nachgeschalteter Signalwege, wie sie beispielsweise Mitogen-aktivierte Proteinkinase und Phosphatidylinositol-3-Kinase betreffen, zu verbessern. Die Autophosphorylierung von Tyrosin 1139 von ErbB2 ermöglicht die Bindung von Grb2 und der Src-SH2-Domäne, wodurch die Aktivierung der Ras-, Raf-, ERK1/2- und JAK/STAT-Signalwege ermöglicht wird. Die alternative Spleißung von ErbB2 führt zu mehreren Transkriptvarianten, von denen einige verschiedene Isoformen codieren und andere, die nicht vollständig charakterisiert sind. Beim Menschen ist das Gen, das ERBB2 codiert, auf Chromosom 17 vorhanden. Amplifikation und/oder Überexpression des ErbB2-Gens wurde bei Ovarialtumoren, Brust-, Lungen- und Hautkrebs beschrieben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P04626
Assay-Bereich 8.19 bis 2000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 8 pg/mL
Kalibrierbereich 8 bis 2000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 2064
Gensymbol ERBB2
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min