Learn More
Erbium(III)-acetattetrahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378458
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11378458 5 g -
11388458 25 g 25 Gramm
11368458 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11378458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040481.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15280-57-6
Erbium(III) acetate tetrahydrate participates in the synthesis and determination of crystal structures and stereochemical properties of lanthanide(III) complexes with ethylenediamine-N,N,N?,N?-tetraacetate. Participates in simple one-pot single-step synthesis of rare earth doped spherical mesoporous metal oxide nanospheres with upconversion emission ability in supercritical methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15280-57-6
MDL-Nummer MFCD00013034
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) acetate tetrahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Er(OOCCH3)3·4H2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 416.45 (344.39 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.114 g/mL