Learn More
Erbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080535
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11433860 10 g 10 Gramm
11443860 50 g 50 Gramm
11346409 250 g -
3 options
Artikelnummer. 11433860
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089917.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10138-41-7 | Cl3Er | 273.609 g/mol
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-41-7
Summenformel Cl3Er
Molekulargewicht (g/mol) 273.609
MDL-Nummer MFCD00010989
InChI-Schlüssel HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 66277
IUPAC-Name Erbiumtrichlorid
SMILES Cl[Er](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C
Chemischer Name oder Material Erbium (III) chloride
Schmelzpunkt 774°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Perlen
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Formelmasse 273.62
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch