Learn More
Erbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371059
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11371059
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011312.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13760-83-3 | ErF3 | 224.25 g/mol
Erbium(III) fluoride is an important colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. It is used to produce erbium metal. It is used as dopant in making optical products. It is highly employed as erbium doped fluoride fibers in optical communications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-83-3
Summenformel ErF3
Molekulargewicht (g/mol) 224.25
MDL-Nummer MFCD00016074
InChI-Schlüssel QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name erbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Er+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1350°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Granulat/Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 224.28
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.4 g/mL