Få mere at vide
Erbium(III)jodid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkode p-7058832
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek
10 Gramm
50 Gramm
Produktkode Menge unitSize
11335637 10 g 10 Gramm
11345637 50 g 50 Gramm
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11335637
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 043372.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 13813-42-8 | ErI3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-42-8
Summenformel ErI3
MDL-Nummer MFCD00016075
Synonym erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Tekniske data
Siedepunkt 1280°C
Chemischer Name oder Material Erbium (III) iodide
Schmelzpunkt 1020°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 547.97
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.