Learn More
Erbium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049108
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11317657 25 g 25 Gramm
11307657 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11317657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012920.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Used as laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-51-3
Summenformel ErH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 443.35
MDL-Nummer MFCD00149691
InChI-Schlüssel LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMILES O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 130°C (in -4H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Typically insoluble in water.
IUPAC-Name Erbium(3+);trinitrat;pentahydrat
Formelmasse 353.27 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch