Learn More
Erbium(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050275
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11327818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036372.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Vakuumabscheidung
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12061-16-4
Summenformel Er2O3
Molekulargewicht (g/mol) 382.52
MDL-Nummer MFCD00010991
InChI-Schlüssel ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dierbium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) oxide
Schmelzpunkt 2400°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,3646
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.0049g/L).
Formelmasse 382.56
Reinheit (%) 99.8%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 8.64 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erbium(III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Erbium oxide