Learn More
Erbium(III)-phosphathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334997
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11334997 2 g 2 Gramm
11344997 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11334997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041993.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14242-01-4
Summenformel ErO4P
Molekulargewicht (g/mol) 262.23
MDL-Nummer MFCD00215989
InChI-Schlüssel XFULIUKARWFBDF-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium iii phosphate hydrate, erbium iii phosphatehydrate, erbium 3+ hydrate phosphate, erbium iii phosphate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16217375
SMILES [Er+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) phosphate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
IUPAC-Name Erbium(3+);phosphat;hydrat
Formelmasse 262.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%