missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC6/CSB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 20548-1-AP-20UL

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16810105

  • 145.00 € / 20 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The antibody is specific to ERCC6.

This gene encodes a member of the GTP cyclohydrolase family. The encoded protein is the first and rate-limiting enzyme in tetrahydrobiopterin biosynthesis, catalyzing the conversion of GTP into 7,8-dihydroneopterin triphosphate. BH4 is an essential cofactor required by aromatic amino acid hydroxylases as well as nitric oxide synthases. Mutations in this gene are associated with maligt hyperphenylalaninemia and dopa-responsive dystonia. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described; however, not all variants give rise to a functional enzyme.
Spezifikation

Spezifikation

ERCC6/CSB
Polyclonal
Unconjugated
ERCC6
ARMD5, ATP dependent helicase ERCC6, CKN2, Cockayne syndrome protein CSB, COFS, COFS1, CSB, ERCC6, RAD26
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2074, 306274, 319955
-20°C
Liquid
Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q03468
Ercc6
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt