Learn More
Bochem™ Erdgas-Bunsenbrenner
Zur Verwendung mit Erdgas/Propan
Marke: Bochem™ 7050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Nadelventil
- Zur Verwendung mit Erdgas/Propan
- Luftregulierung
- Zündflamme
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- DIN 30665
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
Ms-Ni | |
160 mm | |
1300°C |
Erdgas, Propan | |
78 mm | |
Sperrhahn |