Learn More
Bochem™ Erdgas-Bunsenbrenner
Zur Verwendung mit Erdgas/Propan
89.70 € - 159.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Bunsenbrenner |
---|---|
Gastyp | Erdgas, Propan |
Max. Temperatur (metrisch) | 1300°C |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10038870
|
Bochem™
7330 |
80 mm | 160 mm |
91.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10641542
|
Bochem™
7050 |
78 mm | 160 mm |
159.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10122651
|
Bochem™
7000 |
76 mm | 180 mm |
89.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nadelventil
- Zur Verwendung mit Erdgas/Propan
- Luftregulierung
- Zündflamme
- Höchsttemperatur 1300 °C
- DIN 30665
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
Erdgas, Propan | |
1300°C |