Learn More
Bochem™ Sicherheitsgasbrenner für Erdgas, Teclu 1300[C
Click to view available options
Produkttyp:
Brenner
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ein niedriger Schwerpunkt und eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis sorgen für absolute Stabilität
- Alle Gaskanäle sind aus einem Stück Messing gedreht, um maximale Genauigkeit und absolute Sicherheit zu gewährleisten
- Der anwenderfreundliche, ergonomische Drehknopf ermöglicht eine Feinregelung der Gaszufuhr
- Hergestellt aus vernickeltem Messing gemäß DIN 30665
- Hält Temperaturen bis zu 1300°C bei
- Thermo-elektrischer Sicherheitspilot: nach dem Erlöschen der Flamme schließt das Thermo-Sicherheitselement die Gaszufuhr des Magnetverschlusses
- Pilotflamme entzündet die Hauptflamme
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Brenner |
| Gastyp | Erdgas |
| Material | Nickel, Stahl |
| Durchmesser (metrisch) | 78 mm |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Enthält | Nadelventil |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1300°C |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 0,8 kg |