Learn More
Erdostein-Thiosäure-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30379783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30379783 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE596065100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erdosteine Thioacid Disodium Salt
CAS 254884-18-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H11 N O5 S2 . 2 Na
Menge 100 mg
Synonym N-[[(carboxymethyl)thio]acetyl]homocysteine Disodium Salt (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NO5S2.2Na/c10-6(3-16-4-7(11)12)9-5(1-2-15)8(13)14;;/h5,15H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CSCC(=O)NC(CCS)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;2-[[2-(Carboxylatomethylsulfanyl)acetyl]amino]-4-sulfanylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 311.29
Formelmasse 310.9874
Reinheit (%) >95